Tlačiť
2-Amino-4-methylbenzothiazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methylbenzothiazol-2-ylamine, 4-Methylbenzo[d]thiazol-2-amine
A10822.06 A10822.14 A10822.22
A10822.06EA 39.11 EUR
A10822.06 A10822.14 A10822.22
2-Amino-4-methylbenzothiazole 98%
2-Amino-4-methylbenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 1477-42-5 Molecular Formula: C8H8N2S Formula Weight: 164.22 Melting Point: 137-139° Beilstein Reference: 129346
Vzorec: C₈H₈N₂S
Teplota varu: 321 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 137…139 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005793
Číslo CAS: 1477-42-5
EINECS: 216-028-3