Levulinic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Oxovaleric acid, 4-Ketovaleric acid, 4-Oxopentanoic acid
A10813.0B
A10813.0I
A10813.30
AB117534.0250
A10813.0BEA
154.43
EUR
A10813.0B
A10813.0I
A10813.30
ABCRAB117534.0250
Levulinic acid ≥98%
Levulinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 123-76-2
Molecular Formula: C5H8O3
Formula Weight: 116.12
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.4415
Odour: Characteristic
pH: 2.5-3.0
Melting Point: 26-31°
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 506796
Merck Reference: 14,5472
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002796
Vzorec:
C₅H₈O₃ Mw: 116.12 Teplota varu: 245…246 °C Teplota tavenia: 26…31 °C Hustota: 1.134 Teplota vzplanutia: 137 °C (278 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002796 Číslo CAS: 123-76-2 EINECS: 204-649-2 OSN: 3261 ADR: 8 III Merck Index: 13,05492 |