Tlačiť
5-Nitrobenzimidazole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Nitro-1H-benzimidazole
A10524.18 A10524.30
A10524.18EA 45.26 EUR
A10524.18 A10524.30
5-Nitrobenzimidazole ≥98%
5-Nitrobenzimidazole
Purity: 98+% CAS No.: 94-52-0 Molecular Formula: C7H5N3O2 Formula Weight: 163.14 Melting Point: 207-211° Beilstein Reference: 7926
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Mw: 163.14
Teplota tavenia: 207…211 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005604
Číslo CAS: 94-52-0
EINECS: 202-341-2