Pentaerytritol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A10520.0B
A10520.0I
A10520.30
A10520.0BEA
52.55
EUR
A10520.0B
A10520.0I
A10520.30
Pentaerytritol ≥98%
Pentaerytritol
Purity: 98+%
CAS No.: 115-77-5
Molecular Formula: C5H12O4
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 240°(464°F)
Melting Point: 260-264°
Boiling Point: 276°/30mm
Beilstein Reference: 1679274
Merck Reference: 14,7111
MDL No.: MFCD00004692
Vzorec:
C₅H₁₂O₄ Teplota varu: 276 °C (30 mmHg) Teplota tavenia: 260…264 °C Hustota: 1,396 Teplota vzplanutia: 240 °C (464 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004692 Číslo CAS: 115-77-5 EINECS: 204-104-9 Merck Index: 14,7111 |