Tlačiť
4-Nitrophthalic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10368.06 A10368.14 A10368.18
A10368.06EA 30.85 EUR
A10368.06 A10368.14 A10368.18
4-Nitrophthalic acid 97%
4-Nitrophthalic acid
Purity: 97% CAS No.: 610-27-5 Molecular Formula: C8H5NO6 Formula Weight: 211.13 Odour: Odourless Melting Point: 160-165° Beilstein Reference: 1882262 MDL No.: MFCD00007252
Vzorec: C₈H₅NO₆
Teplota tavenia: 160…165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007252
Číslo CAS: 610-27-5
EINECS: 210-215-3