Tlačiť
Perboritan sodný tetrahydrát ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium peroxometaborate tetrahydrate
A10189.0E A10189.22 A10189.36
A10189.0EEA 94.13 EUR
A10189.0E A10189.22 A10189.36
Perboritan sodný tetrahydrát ≥97%
Perboritan sodný tetrahydrát
Purity: 97% CAS No.: 10486-00-7 Molecular Formula: NaBO3.4H2O Formula Weight: 153.86 (81.84anhy) Odour: Odourless pH: ca 10 Melting Point: 60° dec. Merck Reference: 14,8652 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00149231
Vzorec: NaH₂BO₄·4H₂O
Mw: 171.87
Teplota tavenia: 60 °C (rozkl.)
Hustota: 1.73
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149231
Číslo CAS: 13517-20-9
EINECS: 239-172-9
OSN: 1479
ADR: 5.1 III