Tlačiť
Titanium(IV) butanolate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
77124.09 77124.22 77124.36
77124.09EA 47.33 EUR
77124.09 77124.22 77124.36
Titanium(IV) butanolate ≥99%
Titanium(IV) butanolate
Vzorec: C₁₆H₃₆O₄Ti
Teplota varu: 310…314 °C
Teplota tavenia: –55 °C
Hustota: 0,998
Teplota vzplanutia: 41 °C (170 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009433
Číslo CAS: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
OSN: 2924
ADR: 3,III