Hydroxid sodný ≥99.99% (metals basis), beads/pellets
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Caustic soda
45780.06
45780.14
45780.22
45780.06EA
43.66
EUR
45780.06
45780.14
45780.22
Hydroxid sodný ≥99.99% (metals basis), beads/pellets
Hydroxid sodný
Purity: 99.99%
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Density: 2.13
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
pH: 14
Melting Point: 316°
Merck Reference: 14,8627
UN No.: 1823
MDL No.: MFCD00003548
Vzorec:
NaOH Mw: 40 Teplota varu: 1390 Teplota tavenia: 316 °C Hustota: 2.13 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 OSN: 1823 ADR: 8 II REACH: 01-2119457892-27 Merck Index: 14,8627 |