Kyselina dusičná standardised solution 2.0 N
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
44528.AP
44528.K2
44528.APEA
59.77
EUR
44528.AP
44528.K2
Kyselina dusičná standardised solution 2.0 N
Kyselina dusičná
CAS No.: 7697-37-2
Molecular Formula: HNO3
Formula Weight: 63.01
Physical Form: Liquid
Density: 1.06
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011349
Vzorec:
HNO₃ Hustota: 1,06 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011349 Číslo CAS: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 OSN: 3264 ADR: 8,II |