Tlačiť
1-(2-Bromoethyl)naphthalene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
43491.06 43491.03
43491.06EA 397.91 EUR
43491.06 43491.03
1-(2-Bromoethyl)naphthalene ≥97%
1-(2-Bromoethyl)naphthalene
Purity: 97% CAS No.: 13686-49-2 Molecular Formula: C12H11Br Formula Weight: 235.13 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Boiling Point: 237-238°1.65 MDL No.: MFCD00037737
Vzorec: C₁₂H₁₁Br
Mw: 235.12
Teplota varu: 237…238 °C1.65
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037737
Číslo CAS: 13686-49-2