Methyl levulinate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonymá:
4-Ketovaleric acid methyl ester, 4-Oxopentanoic acid methyl ester, Methyl 4-oxopentanoate, 4-Oxovaleric acid methyl ester, Methyl 4-oxovalerate, Levulinic acid methyl ester
43397.22
43397.14
43397.22EA
249.5
EUR
43397.22
43397.14
Methyl levulinate ≥99%
Methyl levulinate
Purity: 99+%
CAS No.: 624-45-3
Molecular Formula: CH3COCH2CH2CO2CH3
Formula Weight: 130.14
Flash Point: 72°(161.6°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.05
Odour: Pleasant
Boiling Point: 191°
MDL No.: MFCD00017499
Vzorec:
C₆H₁₀O₃ Teplota varu: 191 °C Teplota tavenia: –24 °C Hustota: 1,05 Teplota vzplanutia: 72 °C (161,6 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00017499 Číslo CAS: 624-45-3 EINECS: 210-846-4 |