Tlačiť
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
43381.03 43381.06
43381.03EA 110.55 EUR
43381.03 43381.06
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥96%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 96% CAS No.: 50488-42-1 Molecular Formula: C6H3BrF3N Formula Weight: 226.00 Physical Form: Crystalline Melting Point: 45-47° Boiling Point: 78-81°/30mm MDL No.: MFCD00153086
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
Mw: 226
Teplota varu: 78…81 °C (30 mmHg)
Teplota tavenia: 45…47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153086
Číslo CAS: 50488-42-1