Methoxytrimethylsilane ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Trimethyl(methoxy)silane
42464.09
42464.18
42464.30
42464.09EA
49.34
EUR
42464.09
42464.18
42464.30
Methoxytrimethylsilane ≥97%
Methoxytrimethylsilane
Purity: 97+%
CAS No.: 1825-61-2
Molecular Formula: C4H12OSi
Formula Weight: 104.22
Flash Point: -11°(-12°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.756
Refractive Index: 1.3678
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Mild
Boiling Point: 57-58°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008344
Vzorec:
C₄H₁₂OSi Teplota varu: 57…58 °C Hustota: 0,756 Teplota vzplanutia: –11 °C (–12 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008344 Číslo CAS: 1825-61-2 EINECS: 217-369-0 OSN: 1993 ADR: 3,II |