Tlačiť
Sulfid draselný (K2Sx) (≥11,8% S)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Potassium polysulphide, Liver of sulphur, Sulphurated potash
41550.22 41550.36
41550.22EA 87.04 EUR
41550.22 41550.36
Sulfid draselný (K2Sx) (≥11,8% S)
Sulfid draselný (K2Sx)
CAS No.: 39365-88-3 Molecular Formula: K2Sn Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Solubility: Soluble in water UN No.: 3180 MDL No.: MFCD00064604
Decorative Colour effects on brass, bronze, nickel
Vzorec: K₂(S)n
Teplota tavenia: 471 °C
Hustota: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064604
Číslo CAS: 37199-66-9
EINECS: 253-390-1
OSN: 3180
ADR: 4.1,II