Disodium tetrabromopalladate ≥99.95% (metals basis) Pd ≥ 22.0%, Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
40407.03
40407.06
40407.09
40407.03EA
131.38
EUR
40407.03
40407.06
40407.09
Disodium tetrabromopalladate ≥99.95% (metals basis) Pd ≥ 22.0%, Premion®
Disodium tetrabromopalladate
Purity: 99.95%
CAS No.: 50495-13-1
Molecular Formula: Na2PdBr4
Formula Weight: 472.02
Physical Form: Powder
Vzorec:
Br₄Na₂Pd Mw: 472.02 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00046199 Číslo CAS: 50495-13-1 EINECS: 256-605-7 |