Tlačiť
Kyselina dusičná standardised solution 0.1 N
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
35626.AP 35626.K2
35626.APEA 61.77 EUR
35626.AP 35626.K2
Kyselina dusičná standardised solution 0.1 N
Kyselina dusičná
CAS No.: 7697-37-2 Molecular Formula: HNO3 Formula Weight: 63.01 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless
Vzorec: HNO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011349
Číslo CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
OSN: 3264
ADR: 8,III