Kyselina dusičná standardised solution 0.1 N
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
35626.AP
35626.K2
35626.APEA
61.77
EUR
35626.AP
35626.K2
Kyselina dusičná standardised solution 0.1 N
Kyselina dusičná
CAS No.: 7697-37-2
Molecular Formula: HNO3
Formula Weight: 63.01
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Vzorec:
HNO₃ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011349 Číslo CAS: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 OSN: 3264 ADR: 8,III |