Tlačiť
Perboritan sodný tetrahydrát, Reagent Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium peroxometaborate tetrahydrate
33383.14 33383.22 33383.36
33383.14EA 37.87 EUR
33383.14 33383.22 33383.36
Perboritan sodný tetrahydrát, Reagent Grade
Perboritan sodný tetrahydrát
CAS No.: 10486-00-7 Molecular Formula: NaBO3.4H2O Formula Weight: 153.86 (81.84anhy) Physical Form: Granular Density: 1.73 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless pH: ca 10 Melting Point: 60° dec. Merck Reference: 14,8652 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00149231
Bleaching agent for domestic detergents and industrial laundries
Vzorec: NaH₂BO₄·4H₂O
Teplota tavenia: 60 °C (rozkl.)
Hustota: 1,73
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149231
Číslo CAS: 13517-20-9
EINECS: 239-172-9
OSN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,8652