Formaldehyde 37% vodný roztok stabilizovaný ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilizácia:
Stabilised with methanol 10-15 %
CAS No.: 50-00-0
Molecular Formula: CH2O
Formula Weight: 30.03
Flash Point: 60°(140°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.083
Refractive Index: 1.3765
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -15°
Boiling Point: 97°
Beilstein Reference: 1209228
Merck Reference: 14,4235
UN No.: 1198
MDL No.: MFCD00003274
Vzorec:
CH₂O Teplota varu: 97 °C Teplota tavenia: –15 °C Hustota: 1,083 Teplota vzplanutia: 60 °C (140 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003274 Číslo CAS: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 OSN: 1198 ADR: 3,III Merck Index: 14,4235 |