Dithizon ≥85% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
33283.04
33283.09
33283.18
33283.04EA
34.42
EUR
33283.04
33283.09
33283.18
Dithizon ≥85% ACS
Dithizon
CAS No.: 60-10-6
Molecular Formula: C13H12N4S
Formula Weight: 256.33
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Melting Point: 168° dec.
Beilstein Reference: 748838
Merck Reference: 14,3377
MDL No.: MFCD00003025
Vzorec:
C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅ Teplota varu: 406 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 168 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003025 Číslo CAS: 60-10-6 EINECS: 200-454-1 Merck Index: 14,3377 |