Kyanogenbromid
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
32731.14
32731.22
32731.06
32731.14EA
80.51
EUR
32731.14
32731.22
32731.06
Kyanogenbromid
Kyanogenbromid
CAS No.: 506-68-3
Molecular Formula: BrCN
Formula Weight: 105.93
Physical Form: Crystalline
Density: 2.015
Odour: Acrid
Boiling Point: 61.4°
Merck Reference: 14,2693
UN No.: 1889
MDL No.: MFCD00011597
Vzorec:
CBrN Mw: 105.92 Teplota varu: 61.4 °C Teplota tavenia: 50…52 °C Hustota: 2.015 Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00011597 Číslo CAS: 506-68-3 EINECS: 208-051-2 OSN: 1889 ADR: 6.1 I Merck Index: 12,02763 |