Tlačiť
Tetramethylammonium perchlorate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
30834.14 30834.22
30834.14EA 184.52 EUR
30834.14 30834.22
Tetramethylammonium perchlorate
Tetramethylammonium perchlorate
CAS No.: 2537-36-2 Molecular Formula: (CH3)4NClO4 Formula Weight: 173.60 Physical Form: Crystalline Melting Point: 300° UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00043207
Vzorec: C₄H₁₂ClNO₄
Teplota tavenia: >300 °C
Hustota: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043207
Číslo CAS: 2537-36-2
EINECS: 219-805-5
OSN: 1479
ADR: 5.1,II