Cesium hydrogen carbonate ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14234.14
14234.22
14234.14EA
122.34
EUR
14234.14
14234.22
Cesium hydrogen carbonate ≥99.99% (metals basis)
Cesium hydrogen carbonate
Purity: 99.99%
CAS No.: 29703-01-3
Molecular Formula: CsHCO3
Formula Weight: 193.92
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00010961
Vzorec:
CHCsO₃ Teplota tavenia: 175 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010961 Číslo CAS: 15519-28-5 EINECS: 249-784-8 |