Tlačiť
Diammonium hexachloroiridate (≥43% Ir) ≥99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
12326.03 12326.06
12326.03EA 494.18 EUR
12326.03 12326.06
Diammonium hexachloroiridate (≥43% Ir) ≥99% (metals basis)
Diammonium hexachloroiridate
Vzorec: H₈Cl₆IrN₂
Teplota tavenia: Dec.
Hustota: 2,86
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010881
Číslo CAS: 16940-92-4
EINECS: 241-007-0