Disodium hexachloroiridate hexahydrate (≥33,9% Ir)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
11890.03
11890.06
11890.03EA
382.67
EUR
11890.03
11890.06
Disodium hexachloroiridate hexahydrate (≥33,9% Ir)
Disodium hexachloroiridate hexahydrate
CAS No.: 19567-78-3
Molecular Formula: Na2IrCl6.6H2O
Formula Weight: 558.99 (450.92anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: Red-black
Melting Point: 600° dec.
MDL No.: MFCD00149169
Vzorec:
Cl₆IrNa₂·6H₂O Teplota tavenia: 600 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149169 Číslo CAS: 19567-78-3 EINECS: 241-011-2 |