Tlačiť
Dipotassium hexachloroiridate (≥39% Ir)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Potassium hexachloroiridate(IV), Potassium hexachloroiridate (IV)
11888.03 11888.06 11888.14
11888.03EA 450.46 EUR
11888.03 11888.06 11888.14
Dipotassium hexachloroiridate (≥39% Ir)
Dipotassium hexachloroiridate
CAS No.: 16920-56-2 Molecular Formula: K2IrCl6 Formula Weight: 483.12 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011369
Vzorec: Cl₆IrK₂
Teplota tavenia: Dec.
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011369
Číslo CAS: 16920-56-2
EINECS: 240-976-7