Dipotassium hexachloroiridate (≥39% Ir)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Potassium hexachloroiridate(IV), Potassium hexachloroiridate (IV)
11888.03
11888.06
11888.14
11888.03EA
450.46
EUR
11888.03
11888.06
11888.14
Dipotassium hexachloroiridate (≥39% Ir)
Dipotassium hexachloroiridate
CAS No.: 16920-56-2
Molecular Formula: K2IrCl6
Formula Weight: 483.12
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011369
Vzorec:
Cl₆IrK₂ Teplota tavenia: Dec. Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011369 Číslo CAS: 16920-56-2 EINECS: 240-976-7 |