Tlačiť
Dipotassium tetrachloropalladate ≥99.99% (metals basis) Pd ≥ 32.2%, Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Potassium tetrachloropalladate (II), Potassium chloropalladite
11885.04 11885.09
11885.04EA 291.61 EUR
11885.04 11885.09
Dipotassium tetrachloropalladate ≥99.99% (metals basis) Pd ≥ 32.2%, Premion®
Dipotassium tetrachloropalladate
Purity: 99.99% CAS No.: 10025-98-6 Molecular Formula: K2PdCl4 Formula Weight: 326.42 Physical Form: Crystalline Density: 2.67 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: 105° dec. MDL No.: MFCD00011373
Vzorec: Cl₄K₂Pd
Mw: 326.43
Teplota tavenia: 105 °C (rozkl.)
Hustota: 2.67
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011373
Číslo CAS: 10025-98-6
EINECS: 233-049-3