Tlačiť
Dipotassium hexachloropalladate (≥26,3% Pd)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Potassium hexachloropalladate(IV)
11884.03 11884.06 11884.14
11884.03EA 118.73 EUR
11884.03 11884.06 11884.14
Dipotassium hexachloropalladate (≥26,3% Pd)
Dipotassium hexachloropalladate
CAS No.: 16919-73-6 Molecular Formula: K2PdCl6 Formula Weight: 397.32 Physical Form: Crystalline Density: 2.738 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Red Odour: Odourless Melting Point: dec. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00043081
Vzorec: Cl₆K₂Pd
Teplota tavenia: Dec.
Hustota: 2,738
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043081
Číslo CAS: 16919-73-6
EINECS: 240-974-6
OSN: 3077
ADR: 9,III