Tlačiť
Jodid zinečnatý ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Zinc (II) iodide
11661.18 11661.30
11661.18EA 116.73 EUR
11661.18 11661.30
Jodid zinečnatý ≥98%
Jodid zinečnatý
Vzorec: I₂Zn
Mw: 319.2
Teplota varu: 625 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: 446
Hustota: 4.74
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011299
Číslo CAS: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
OSN: 3260
Merck Index: 14,10140