Ammonium hexachloropalladate(IV) (29% Pd) ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Diammonium hexachloropalladate
11042.04
11042.09
11042.04EA
263.14
EUR
11042.04
11042.09
Ammonium hexachloropalladate(IV) (29% Pd) ≥99.9% (metals basis)
Ammonium hexachloropalladate(IV)
Purity: 99.9%
CAS No.: 19168-23-1
Molecular Formula: (NH4)2PdCl6
Formula Weight: 355.20
Physical Form: Crystalline
Density: 2.42
Appearance: Red-orange
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00015959
Vzorec:
H₈Cl₆N₂Pd Hustota: 2,42 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015959 Číslo CAS: 19168-23-1 EINECS: 242-854-9 OSN: 3077 ADR: 9,III |