Tlačiť
Dusičnan paladnatý hydrát (≥39% Pd) ≥99.8% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11035.04 11035.09 11035.18
11035.04EA 431.21 EUR
11035.04 11035.09 11035.18
Dusičnan paladnatý hydrát (≥39% Pd) ≥99.8% (metals basis)
Dusičnan paladnatý hydrát
Purity: 99.8% CAS No.: 10102-05-3 Molecular Formula: N2O6Pd.xH2O Formula Weight: 230.43(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Red to brown Melting Point: dec. Solubility: Soluble in water with turbidity, precipitating a brown basic salt. Completely soluble in dilute HNO3 Merck Reference: 14,6992 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00011169
Vzorec: N₂O₆Pd·H₂O
Teplota tavenia: Dec.
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011169
Číslo CAS: 313222-87-6
EINECS: 233-265-8
OSN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,6992