Tlačiť
Potassium tetranitropalladate(II) (≥28,3% Pd)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10537.03 10537.06
10537.03EA 130.98 EUR
10537.03 10537.06
Potassium tetranitropalladate(II) (≥28,3% Pd)
Potassium tetranitropalladate(II)
CAS No.: 13844-89-8 Molecular Formula: K2Pd(NO2)4 Formula Weight: 368.63 Physical Form: Crystalline Melting Point: 310° dec. MDL No.: MFCD00049788
Vzorec: K₂N₄O₈Pd
Mw: 368.63 g/mol
Teplota tavenia: 310 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049788
Číslo CAS: 13844-89-8
EINECS: 237-568-6