Tlačiť
Tetramethylammonium perchlorate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
420560250 420561000
ACRO420560250EA 188.93 EUR
ACRO420560250 ACRO420561000
Tetramethylammonium perchlorate 98%
Tetramethylammonium perchlorate
Vzorec: C₄H₁₂ClNO₄
Teplota tavenia: 300 °C
Hustota: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043207
Číslo CAS: 2537-36-2
EINECS: 219-805-5
OSN: 1479
ADR: 5.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (on dry base)
Water 1 to 7 %
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +39° to +41° (20°C, 589 nm) (neat)