Tlačiť
Safranin O 85%, pure, certified
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: CI 50240
419210250 419211000
ACRO419210250EA 60.57 EUR
ACRO419210250 ACRO419211000
Safranin O 85%, pure, certified
Safranin O
Vzorec: C₂₀H₁₉ClN₄
Hustota: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011759
Číslo CAS: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark green to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
UV Lambda max 530 to 534 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.1 to 1.32
BSC Certification Passes