Tlačiť
p-Phenylenediamine dihydrochloride 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,4-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,4-Phenylenediammonium dichloride, 1,4-Phenylenediamine dihydrochloride, Benzene-1,4-diamine dihydrochloride
417481000 417480250
ACRO417481000EA 103.09 EUR
ACRO417481000 ACRO417480250
p-Phenylenediamine dihydrochloride 99+%
p-Phenylenediamine dihydrochloride
Vzorec: C₆H₁₀Cl₂N₂
Teplota tavenia: 275 °C
Hustota: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013002
Číslo CAS: 624-18-0
EINECS: 210-834-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to purple-grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
GC ≥96.0 %