Tlačiť
4-Nitrophthalic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
416120250 416121000
ACRO416120250EA 274.37 EUR
ACRO416120250 ACRO416121000
4-Nitrophthalic acid 99%
4-Nitrophthalic acid
Vzorec: C₈H₅NO₆
Teplota tavenia: 165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007252
Číslo CAS: 610-27-5
EINECS: 210-215-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 167 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with TBAH ≥98.5 %