Methyl-p-toluate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
4-Methylbenzoic acid methyl ester, Methyl-4-methylbenzoate, p-Toluic acid methyl ester, 4-Toluic acid methyl ester, Methyl 4-methylbenzoate
414961000
414962500
414960025
414960100
ACRO414961000EA
54.15
EUR
ACRO414961000
ACRO414962500
ACRO414960025
ACRO414960100
Methyl-p-toluate 99%
Methyl-p-toluate
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ Teplota varu: 220…223 °C Teplota tavenia: 32…35 °C Hustota: 1,06 g/cm³ Teplota vzplanutia: 90 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008441 Číslo CAS: 99-75-2 EINECS: 202-784-1 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 32 to 35 °C |
GC | ≥98.5 % |