Tlačiť
Methyl-p-toluate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methylbenzoic acid methyl ester, Methyl-4-methylbenzoate, p-Toluic acid methyl ester, 4-Toluic acid methyl ester, Methyl 4-methylbenzoate
414961000 414962500 414960025 414960100
ACRO414961000EA 54.15 EUR
ACRO414961000 ACRO414962500 ACRO414960025 ACRO414960100
Methyl-p-toluate 99%
Methyl-p-toluate
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota varu: 220…223 °C
Teplota tavenia: 32…35 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008441
Číslo CAS: 99-75-2
EINECS: 202-784-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 35 °C
GC ≥98.5 %