Tlačiť
Isoxazole 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
412930100 412930500
ACRO412930100EA 89.85 EUR
ACRO412930100 ACRO412930500
Isoxazole 99%
Isoxazole
Vzorec: C₃H₃NO
Teplota varu: 95 °C
Hustota: 1,07 g/cm³
Teplota vzplanutia: 8 °C
Číslo MDL: MFCD00003149
Číslo CAS: 288-14-2
EINECS: 206-018-7
OSN: 1993
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %