Tlačiť
Isopropyl salicylate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Isopropyl 2-hydroxybenzoate
412891000 412892500
ACRO412891000EA 188.66 EUR
ACRO412891000 ACRO412892500
Isopropyl salicylate 99%
Isopropyl salicylate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Mw: 180.2
Teplota varu: 122 °C (18 mmHg)
Hustota: 1.06 g/cm³
Teplota vzplanutia: >93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035703
Číslo CAS: 607-85-2
EINECS: 210-143-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %