Tlačiť
3,5-Dichlorosalicylaldehyde 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
407000050 407000250
ACRO407000050EA 62.58 EUR
ACRO407000050 ACRO407000250
3,5-Dichlorosalicylaldehyde 98+%
3,5-Dichlorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
Teplota varu: 723 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 91…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003320
Číslo CAS: 90-60-8
EINECS: 202-005-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 94 °C
Titration with TBAH ≥98.0 %