Tlačiť
Sodium chloroacetate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
404415000 404410050 404410025
ACRO404415000EA 64.18 EUR
ACRO404415000 ACRO404410050 ACRO404410025
Sodium chloroacetate 98%
Sodium chloroacetate
Vzorec: C₂H₂ClNaO₂
Teplota tavenia: 199 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002684
Číslo CAS: 3926-62-3
EINECS: 223-498-3
OSN: 2659
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02129
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
GC ≥97.5 %