Tlačiť
tert-Butyl ethyl ether 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Ethoxy-2-methylpropane
403530250 403531000
ACRO403530250EA 364.62 EUR
ACRO403530250 ACRO403531000
tert-Butyl ethyl ether 97%
tert-Butyl ethyl ether
Vzorec: C₆H₁₄O
Teplota varu: 71 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –94 °C
Hustota: 0,75 g/cm³
Teplota vzplanutia: –19 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009225
Číslo CAS: 637-92-3
EINECS: 211-309-7
OSN: 1179
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03809
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3746 to 1.3766 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %