Tlačiť
Benzoylacetonitrile 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile
402000050 402000250
ACRO402000050EA 79.42 EUR
ACRO402000050 ACRO402000250
Benzoylacetonitrile 98+%
Benzoylacetonitrile
Vzorec: (C₆H₅)C(O)CH₂CN
Teplota varu: 160 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 78…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001942
Číslo CAS: 614-16-4
EINECS: 210-369-1
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥98.0 %