Tlačiť
2-(4-Aminophenyl)ethanol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Aminophenethyl alcohol
400930250 400931000
ACRO400930250EA 116.73 EUR
ACRO400930250 ACRO400931000
2-(4-Aminophenyl)ethanol 97%
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₁₁NO
Teplota varu: 235 - 255 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 104…108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007922
Číslo CAS: 104-10-9
EINECS: 203-174-8
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
GC ≥96.0 %