Tlačiť
Fluorid amonný 98+% analysis_for
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Fluoroammonium
393190010 393190500 393192500
ACRO393190010EA 241.54 EUR
ACRO393190010 ACRO393190500 ACRO393192500
Fluorid amonný 98+% analysis_for
Fluorid amonný
Vzorec: NH₄F
Mw: 37.04
Teplota tavenia: 160
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011423
Číslo CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
OSN: 2505
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00524
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Adhering crystalline powder
Sulfated ash ≤0.01 %
Titration excess NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Hexafluorosilicate (SiF6) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
(NH4)HF2 ≤1.0 %