Tlačiť
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylsilyl chloride
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
389320250 389321000 389325000
ACRO389320250EA 336.54 EUR
ACRO389320250 ACRO389321000 ACRO389325000
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylsilyl chloride
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Vzorec: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Teplota varu: 145…147 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: -41 °C
Hustota: 0,974 g/cm³
Teplota vzplanutia: 34 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008269
Číslo CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
OSN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
GC ≤1.5 % TMCS