Tlačiť
α-Bromo-4-nitro-o-cresol 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Bromomethyl)-4-nitrophenol, 2-Hydroxy-5-nitrobenzyl bromide, Koshland Reagent I
388520050 388520250
ACRO388520050EA 50.94 EUR
ACRO388520050 ACRO388520250
α-Bromo-4-nitro-o-cresol 95%
α-Bromo-4-nitro-o-cresol
Vzorec: C₇H₆BrNO₃
Teplota tavenia: 145…149 °C
Hustota: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007340
Číslo CAS: 772-33-8
EINECS: 212-248-9
OSN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
Titration Argentometric ≥94 %