Sodium perborate monohydrate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
386410250
386412500
386410010
ACRO386410250EA
42.46
EUR
ACRO386410250
ACRO386412500
ACRO386410010
Sodium perborate monohydrate 95%
Sodium perborate monohydrate
Vzorec:
BH₂NaO₄·1H₂O Mw: 117.83 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149230 Číslo CAS: 10332-33-9 EINECS: 239-172-9 OSN: 3377 ADR: 5.1 III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥94 % (active oxygen) |