Tlačiť
4-Bromo-N-methylaniline 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
383200010 383200050
ACRO383200010EA 75.01 EUR
ACRO383200010 ACRO383200050
4-Bromo-N-methylaniline 97%
4-Bromo-N-methylaniline
Vzorec: C₇H₈BrN
Teplota varu: 123…125 °C (7 mmHg)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03030391
Číslo CAS: 6911-87-1
OSN: 2810
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown to dark purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6110 to 1.6150 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %