Tlačiť
1-(2-Methylphenyl)piperazine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
382130010 382130050
ACRO382130010EA 44.12 EUR
ACRO382130010 ACRO382130050
1-(2-Methylphenyl)piperazine 98%
1-(2-Methylphenyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂
Teplota tavenia: 48…52 °C
Číslo MDL: MFCD00040729
Číslo CAS: 39512-51-1
EINECS: 254-481-9
OSN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 48 °C
GC ≥97.5 %